Learn More
Thermo Scientific™ Soporte para tubos de ensayo para espectrofotómetros UV-Vis GENESYS™ 10
Marca:  Thermo Scientific™ 336014-000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11851872
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Admite un vial de reactivos COD o tubo de ensayo de diámetro 25 × 102 mm de Al
  • Para espectrofotómetros GENESYS 10 con portaceldas de seis posiciones (capacidad para tres) o plataforma de portaceldas individual (capacidad para una)
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de tubos de ensayo
Espectrofotómetro UV-Vis Genesys™ 10
Un vial de reactivo COD o tubo de ensayo de 25 mm (diám) x 102 mm (Al)