Learn More
Epredia™ General-Purpose Coverslips
Marca:  Epredia™ 1001624
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12580047
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Free from blisters and flaws
  • Cleaned and polished
  • Consistent in cut, thickness, and dimensional accuracy
Especificaciones
Especificaciones
Coverslip
Glass
70 mm
Ideal for use on the Shandon Consul™ automated coverslipper
Rectangle
22 mm
1 mm