Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos para kit de minipreparación de plásmidos GeneJET™
Components of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502/K0503) that may be purchased separately.
40.53€ - 67.50€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente, -20 °C
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Descripción Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10397979
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
R1223
Solución de lisado 70 mL
57.25€
70 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10669340
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
R1213
Reactivo 70 mL
59.75€
70 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10202510
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
R1253
Reactivo 0,7 mL
40.53€
0.70 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10307989
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
R1233
Solución de neutralización 100 mL
59.50€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10881361
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
R1243
Reactivo 100 mL
67.00€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10796031
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
R1331
Reactivo 150 mL
67.50€
150 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La solución de neutralización Thermo Scientific™ GeneJET™ y la solución de lisis son componentes del kit de minipreparación de plásmidos GeneJET (K0502/K0503) y pueden adquirirse por separado.
The kit utilizes an exclusive silica-based membrane technology in the form of a convenient spin column. The kit recovers up to 20μg of high copy plasmid DNA per isolation procedure.
The Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit utilizes an exclusive silica-based membrane technology in the form of a convenient spin column. The kit recovers up to 20 μg of high copy plasmid DNA per isolation procedure.
Highlights
  • Efficient - high yields of up to 20 μg of high quality plasmid DNA
  • Fast - procedure takes less than 14 minutes
  • Convenient - no phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
  • Pure - purified DNA is immediately ready to use
Applications
Fast isolation of high purity plasmid DNA suitable for all conventional molecular biology procedures, including:
  • FastDigest or conventional restriction digestion
  • Automated fluorescent and radioactive sequencing
  • PCR
  • In vitro transcription
  • Transformation
Principle
A bacterial culture is harvested and lysed. The lysate is then cleared by centrifugation and applied on the silica column to selectively bind DNA molecules at a high salt concentration. The adsorbed DNA is washed to remove contaminants, and the pure plasmid DNA is eluted in a small volume of elution buffer or water. The purified DNA is ready for immediate use in all molecular biology procedures, such as fast and conventional digestion with restriction enzymes, PCR, in vitro transcription, transformation, and automated sequencing.
Components
  • Resuspension Solution
  • Lysis Solution
  • Neutralization Solution
  • Wash Solution (concentrated)
  • RNase A Solution
  • Elution Buffer
  • Spin Columns
  • Collection Tubes
  • Detailed Protocol
Hazardous: No
Quality Control:
  • The kit is tested for the isolation of pUC19 DNA from E. coli according to the protocol.
  • The quality of the isolated DNA is evaluated by spectrophotometric assay, agarose gel electrophoresis, digestion with FastDigest restriction enzymes, and automated sequencing.
Storage Condition: Ambient,-20°C
Fast isolation of high purity plasmid DNA suitable for all conventional molecular biology procedures, including:—FastDigest or conventional restriction digestion,—automated fluorescent and radioactive sequencing
Información de órdenes
Los pedidos que se realicen de lunes a miércoles se enviarán al día siguiente; los pedidos que se soliciten los jueves y viernes se enviarán el lunes siguiente.
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente, -20 °C