Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa Phusion U Hot Start
La ADN polimerasa Thermo Scientific Phusion U es una enzima de corrección (25x Taq) con una mutación propia para leer a través de uraciles e incorporar dUTP
191.00€ - 828.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Incluye:
• ADN polimerasa Phusion U Hot Start, 2 u/μl
• Tampón 5X HF Phusion
• Tampón de GC 5X Phusion
• DMSO
Los tampones HF Phusion y los tampones GC Phusion proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final de 1X.
Almacénese a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa Phusion U Hot Start
Velocidad de reacción Rapidez
Tipo de producto ADN polimerasa de inicio en caliente
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
15220143
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F555S
100 Reactions
191.00€
100 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15230143
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F555L
500 Reactions
828.00€
500 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La ADN polimerasa Thermo Scientific Phusion U es una enzima innovadora de alta fidelidad desarrollada con tecnología de fusión. Debido a una mutación patentada en el llamado bolsillo de unión dUTP de Phusion, Phusion U supera una importante limitación de las enzimas de corrección: es capaz de incorporar dUTP y leer a través del uracilo presente en las plantillas de ADN.
Además de la posibilidad de uso del uracilo, Phusion U ofrece todas las propiedades superiores de otras ADN polimerasas Phusion: gran precisión, velocidad, capacidad de amplicones largos hasta 20 kb y una alta especificidad con Affibody basado en el inicio en caliente. Estas características hacen de la ADN polimerasa Phusion U Hot Start una opción excelente para aplicaciones tan importantes como la amplificación de ADN convertido o dañado de bisulfito, así como el uso de control de contaminación cruzada.
La ADN polimerasa Phusion U Hot Start también está disponible en los formatos mezcla maestra y Green. La mezcla maestra para PCR Phusion U Hot Start es una práctica mezcla 2X diseñada para minimizar el número de pasos de pipeteo. El usuario solo tiene que añadir la plantilla y los primers. El formato Phusion U Green es una combinación de ADN polimerasa Phusion U Hot Start y tampones 5X Phusion Green. Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento Phusion U y es compatible con aplicaciones posteriores, como la secuenciación, el ligamiento o la digestión de enzimas de restricción.
Características destacadas
  • Precisión ADN polimerasa de extremadamente alta fidelidad (25x Taq)
  • Tolerancia al uracilo Diseñado para incorporar dUTP y amplificar plantillas de uracilo
  • Especificidad Inicio en caliente para reducir la amplificación no específica y la degradación de primers.
  • Velocidad Tiempos de extensión breves (15-30 s/kb)
  • Carga directa de productos de PCR en geles
Aplicaciones
  • Amplificación del ADN convertido en bisulfito
  • Amplificación de ADN dañado o envejecido
  • Control de contaminación cruzada
  • Métodos de clonación basados en escisión de uracilo (USER)
Incluye:
ADN polimerasa Phusion U Hot Start (F-555)
  • ADN polimerasa Phusion U Hot Start, 2 U/μl
  • Tampón de alta fidelidad Phusion 5X
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion 5X
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Tanto el tampón de alta fidelidad (HF) Phusion como el tampón para cromatografía de gases (GC) Phusion proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X.
ADN polimerasa Phusion U Green Hot Start (F-556)
  • ADN polimerasa Phusion U Hot Start, 2 U/μl
  • Tampón de alta fidelidad Phusion Green 5X
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion Green 5X
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Tanto los tampones Phusion Green HF como los Phusion Green GC proporcionan 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final 1X.
Mezcla maestra para PCR Phusion U Hot Start
  • Mezcla maestra para PCR 2X Phusion U (ADN polimerasa Phusion U Hot Start, tampón de reacción 2X, 3 mM de MgCl2, 400 μM de cada dATP, dTTP, dCTP y dGTP)
  • Agua sin nucleasa
Peligroso:
No Tampón de almacenamiento: 20 mM Tris-HCl (pH 7,4 a 25°C), 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM KCl, estabilizadores y glicerol al 50 %.
Condiciones de almacenamiento: 20 °C
Especificaciones
Especificaciones
Incluye:
• ADN polimerasa Phusion U Hot Start, 2 u/μl
• Tampón 5X HF Phusion
• Tampón de GC 5X Phusion
• DMSO
Los tampones HF Phusion y los tampones GC Phusion proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final de 1X.
Almacénese a -20 °C.
ADN polimerasa Phusion U Hot Start
ADN polimerasa de inicio en caliente
Hot-start PCR, High-fidelity PCR
25 X
Romo
20 kb
Alto
Rapidez
Dry Ice
2 U/μL
Inicio en caliente integrado
Independiente
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.