Learn More
Thermo Scientific™ Kit para PCR directa en plantas Phire (sin herramientas de muestreo)
PCR eficiente directamente de diferentes materiales vegetales a través de especies.
Marca: Thermo Scientific™ F130WH
258.98 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
El kit para PCR directa en plantas Phire Thermo Scientific está diseñado para amplificar el ADN directamente a partir de muestras vegetales. No se requiere purificación de ADN antes de la PCR. El kit está basado en la ADN polimerasa Phire Hot Start II, una enzima especialmente diseñada con un dominio de unión de ADN. Las características únicas de esta ADN polimerasa la hacen extremadamente resistente y tolerante de muchos inhibidores de PCR presentes en el material vegetal.
El kit para PCR directa en plantas Phire se ha probado con hojas y semillas de una amplia variedad de especies vegetales. El kit incluye un conjunto completo de reactivos optimizados, herramientas de muestreo y protocolos detallados, lo que lo convierte en la opción ideal para la amplificación del ADN vegetal. Cuando se combinan con un termociclador Piko y placas de PCR de UTW Piko, los protocolos de PCR se pueden completar en tan solo 30 minutos.
Aspectos destacados
• No se requieren engorrosos y costosos pasos de purificación de ADN
• Se requiere muy poco material de muestra
• Dos protocolos simples para varias aplicaciones
• En el kit se incluyen dos prácticas herramientas de muestreo
•La ADN polimerasa Phire Hot Start II proporciona altos rendimientos de productos específicos con un tiempo de extensión corto (20 s/kb).
Aplicaciones
• Identificación de genotipos
• Detección transgénica
Incluye
• ADN polimerasa Phire Hot Start II
• Volumen de reacción con protocolo de dilución y almacenamiento: 20 μl
• Volumen de reacción con protocolo directo: 50 μl
• Tampón de PCR en plantas Phire 2X (incluye dNTP y MgCl2)
• Mezcla de cebadores de control (25 μm cada uno)
• Tampón de dilución
Dos protocolos cortos para varias necesidades
En el protocolo directo, una pequeña porción de material vegetal se coloca directamente en la mezcla de reacción de la PCR. En el protocolo de dilución, se añade un pequeño volumen del tampón de dilución que contiene material vegetal triturado en la mezcla de reacción de la PCR. El protocolo de dilución se utiliza para amplicones largos o difíciles y para ensayos en los que se amplifican varios fragmentos de ADN de la misma muestra.
Especificaciones
Contiene: • 200 μl de ADN polimerasa Phire Hot Start II • 5 tampones para PCR de tejido vegetal 2X Phire de 1,25 ml (incluye dNTPs y MgCl2) • 40 μl de mezcla de cebador de control universal (25 μm cada uno) • 2 tampones de dilución de 5 ml Almacénese a -20 °C. |
|
PCR directa | |
Rapidez | |
Kit de PCR Direct | |
Reacciones de 500 x 20 μl | |
Componentes separados | |
DNA |
Medio | |
ADN polimerasa Phire Hot Start II | |
Phire | |
Inicio en caliente integrado | |
Romo | |
Plant |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.