Learn More
Thermo Scientific™ Kit para PCR directa en tejido animal Phire (sin herramientas de muestreo)
PCR directamente de varios tejidos de animales, incluidos ratones, peces, aves e insectos, sin purificación de ADN.
Marca: Thermo Scientific™ F140WH
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
El kit para PCR directa en tejido animal Phire Thermo Scientific se ha desarrollado para la amplificación de ADN directamente de una amplia variedad de tejidos animales, incluidos ratones, peces, aves e insectos. El kit contiene todos los componentes necesarios para la amplificación de ADN directamente de tejidos animales: reactivos optimizados, herramientas de muestreo y el aditivo DNARelease, que se puede utilizar para mejorar la liberación de ADN de los tejidos animales. Además, el kit incluye instrucciones detalladas y cebadores de control que pueden usarse con numerosas especies animales.
Protocolo de PCR directa en animales
Aspectos destacados
• No se requieren engorrosos y costosos pasos de purificación de ADN
• Se requiere muy poco material de muestra
• Dos protocolos simples para varias aplicaciones
• En el kit se incluyen dos prácticas herramientas de muestreo
•La ADN polimerasa Phire Hot Start II proporciona altos rendimientos de productos específicos con un tiempo de extensión corto (20 s/kb).
Incluye lo siguiente:
• ADN polimerasa Phire Hot Start II
•Volumen de reacción con protocolo de dilución y almacenamiento: 20 μl
•Volumen de reacción con protocolo directo: 50 μl
• El tampón para PCR en tejido animal Phire 2X (incluye dNTP and MgCl2)
• Mezcla de cebadores de control universal
• Tampón de dilución
• Aditivo DNARelease
• Colorante de carga en gel
Dos protocolos alternativos adecuados para varios propósitos
En el protocolo directo, una pequeña porción de tejido animal se coloca directamente en la mezcla de reacción de la PCR. En el protocolo de dilución, primero se incuba brevemente una pequeña cantidad de tejido animal en un tampón de incubación y, luego, se añade 1 μl de este tampón a la mezcla de reacción de la PCR. El protocolo de dilución es útil si se realizan varias reacciones de PCR a partir de la misma muestra.
Especificaciones
Contiene: • 200 μl de ADN polimerasa Phire Hot Start II • 5 x 1,25 ml de tampón para PCR en tejido animal Phire 2X (incluye dNTP y MgCl2) • 40 μl de mezcla de cebadores de control (25 μm cada uno) • 2 tampones de dilución de 5 ml • 3 aditivos DNARelease de 100 μl • 3 colorantes de carga en gel de 1 ml Almacenar a -20 °C. |
|
PCR directa | |
Rapidez | |
Kit de PCR Direct | |
Inicio en caliente integrado | |
Romo | |
Tissue |
Medio | |
ADN polimerasa Phire Hot Start II | |
Phire | |
500 reacción de 20 μl | |
Reacciones de 500 x 20 μl | |
Componentes separados | |
DNA |
Seguridad y manipulación
- Phire Animal Tissue Direct PCR Kit/DNARelease Additive
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Proteinase, tritirachium album serine
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.