Learn More
Thermo Scientific™ MagJET NGS Cleanup and Size Selection Kit
Purifique y recupere tamaños seleccionados de su genoteca de fragmentos de ADN a partir de reacciones de flujo de trabajo de secuenciación de última generación con los kits de limpieza y selección de tamaño NGS MagJET
40.29€ - 1712.00€
Especificaciones
Isolation Technology Gránulo paramagnético
Tipo de producto final Bibliotecas de fragmentos, amplicones de PCR, bibliotecas de ADNc, oligo (ADN), ADNc
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15205126
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K2822
4 x 96 Preps
750.00€
384 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
15225126
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K2828
10 preparaciones
40.29€
10 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
15215126
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K2821
1 x 96 Preps
231.00€
96 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
15235126
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K2823
10 x 96 Preps
1712.00€
960 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de limpieza y selección de tamaño NGS MagJET está diseñado para limpiar de forma eficaz y robusta la genoteca de fragmentos de ADN y seleccionar el tamaño de diversas mezclas de reacciones enzimáticas, incluidos PCR, ligación, adición de adaptador y mezclas de reacción de reparación final de ADN. El kit utiliza tecnología de gránulos magnéticos MagJET de alta capacidad para garantizar una recuperación eficaz de la genoteca de fragmentos de ADN dentro del intervalo de longitud de fragmento deseado. Los fragmentos de ADN purificado no tienen componentes inhibidores de flujo de trabajo de secuenciación de última generación, como adaptadores de secuenciación, dímeros de imprimación, nucleótidos no incorporados, enzimas o sales, y están listos para su uso en aplicaciones NGS posteriores. No se requiere una purificación previa de la biblioteca de fragmentos de ADN antes de los procedimientos de limpieza y selección de tamaño.
El kit es adecuado para limpiar y seleccionar tamaños de 5 ng a 5 μg de la genoteca de fragmentos de ADN. Los protocolos de limpieza y eliminación de adaptadores MagJET se pueden automatizar fácilmente para obtener un mayor rendimiento en plataformas automáticas como Thermo Scientific KingFisher Flex y Thermo Scientific KingFisher Duo.
Características destacadas
  • Resistente: limpieza fiable y selección de tamaño de diversas mezclas de reacción y tampones
  • Flexible: selección de tamaño del intervalo exacto de fragmentos de ADN definida por el usuario
  • Pureza de grado NGS: eliminación completa de adaptadores NGS, primers, nucleótidos, enzimas y otros componentes de reacción que inhiben el flujo de trabajo de NGS
  • Compatible con alto rendimiento: fácil de automatizar en los procesadores de partículas magnéticas científicos Thermo Scientific KingFisher para la manipulación de muestras de alto rendimiento
Aplicaciones:
limpieza de la genoteca de fragmentos de ADN y selección de tamaño para su uso posterior en flujos de trabajo de secuenciación de última generación.
Incluye
  • Partículas magnéticas MagJET
  • Solución de enlace
  • Tampón de lavado (concentrado)
  • Tampón de elución
  • Mezcla de fragmentos de ADN
Especificaciones
Especificaciones
Gránulo paramagnético
Bibliotecas de fragmentos, amplicones de PCR, bibliotecas de ADNc, oligo (ADN), ADNc
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.