Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, low ROX
Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen and Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR.
272.00€ - 3895.00€
Especificaciones
Método de detección SYBR
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
13505260
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K0972
500 reacciones
520.00€
500 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
13585250
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K0971
250 reacciones
272.00€
250 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
para ver el stock
13515260
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K0974
5.000 reacciones
3895.00€
5000 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
13525260
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K0973
1250 reacciones
1210.00€
1250 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • UDG in the master mix to prevent carry-over contamination
  • Equal performance of blue and colorless master mixes
  • Versions with premixed ROX or fluorescein for different real-time platforms
  • Standard cycling protocols
  • Excellent qPCR performance
  • Specificity: Hot Start Taq DNA Polymerase and the optimized buffer eliminate non-specific amplification and formation of primer dimers
  • Sensitivity: single copy detection
  • Wide linear range: accurate quantification across 9 orders of magnitude
  • Reproducibility and convenience: ready-to-use 2X master mix
Especificaciones
Especificaciones
SYBR
qPCR
Estándar
Luminaris
Expresión génica
2 X
Alto
ADN polimerasa Taq
Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema 7 ViiA™, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Mezcla maestra para qPCR
2X
ADN, ADNbc
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.