Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET NGS Cleanup Kit
Limpieza rápida de fragmentos de ADN a base de microcolumna de sílice y eliminación del adaptador NGS.
Marca: Thermo Scientific™ K0851
Detalles adicionales : Peso : 0.53000kg
Description
El GeneJET NGS Cleanup Kit proporciona protocolos optimizados, en especial para la limpieza rápida de fragmentos de ADN o procedimientos de eliminación de adaptadores. El protocolo de limpieza da como resultado una recuperación superior al 70 % de los fragmentos de ADN mayores de 150 bp y más del 97 % de eliminación de adaptadores. El protocolo de eliminación de adaptadores da como resultado más del 70 % de recuperación de fragmentos de ADN mayores de 200 bp y más del 99 % de eliminación de adaptadores. El procedimiento completo para la limpieza de la biblioteca de fragmentos de ADN a partir de mezclas de reacción enzimática tarda cinco minutos y el protocolo de eliminación del adaptador tarda siete minutos. La tecnología de columnas de centrifugación combinada con un tampón de unión único permite obtener los rendimientos reproducibles de los fragmentos de ADN en la amplia gama de materiales de partida (5 ng - 1 μg de fragmentos de ADN).
El GeneJET NGS Cleanup Kit es compatible con los flujos de trabajo de preparación de la biblioteca Illumina™, Life Technologies.
Aspectos destacados
•Rápido: fragmentos de ADN de alta calidad obtenidos en cinco minutos.
•Resistente: limpieza fiable y selección de tamaño de diferentes mezclas de reacción y tampones, como conversión final, ligación, adición de adaptador, mezclas de PCR, tampones de fragmentación
•Eficaz: una recuperación de ADN de hasta el 90 %.
•Pureza de grado NGS: libre de cebadores, adaptadores, nucleótidos, enzimas y otros componentes de reacción que inhiben el flujo de trabajo de NGS.
Aplicaciones
Los fragmentos de ADN purificado son ideales para su uso en:
• PCR y qPCR
• Flujo de trabajo de secuenciación de última generación
Incluye
• Tampón de unión
• Tampón de prelavado (conc.)
• Tampón de lavado (conc.)
• Tampón de elución (10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
• Tubo de recogida y microcolumna de purificación de ADN
• Tubo de recogida
Peligroso: no
> Control de calidad: el kit de limpieza de NGS Thermo Scientific GeneJET se ha probado aislando fragmentos de ADN de 300 bp de la mezcla de reacción de acuerdo con el protocolo descrito en el manual. La calidad del ADN purificado se evalúa espectrofotométricamente y por electroforesis en gel de agarosa
> Vida útil: 36 meses
> Condiciones de envío: a temperatura ambiente
> Condiciones de almacenamiento: a temperatura ambiente
Specifications
Columna de centrifugación | |
ADN | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
GeneJET | |
ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR) |
Columna de centrifugación | |
Secuenciación de próxima generación, PCR en tiempo real (qPCR), PCR | |
50 preparaciones | |
50 preparaciones | |
5 min |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.