Learn More
Thermo Scientific™ Solución ATP, tamponada con Tris
El ATP tamponado con Tris es un nucleótido altamente estable con ≥99 % de pureza utilizado en muchas aplicaciones de biología molecular
Marca: Thermo Scientific™ R1441
42.42 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00660kg
Descripción
El ATP (adenosina 5'-trifosfato) Thermo Scientific tamponado con Tris es un nucleótido extremadamente estable que se suministra como una solución acuosa 100 mM titulada a pH 7,3-7,5 con base de Tris. El nucleótido tiene una pureza superior al 99 %, no contiene actividad nucleasa y se ha probado funcionalmente en transcripción in vitro.
Características destacadas
- Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC
- Libre de nucleótidos contaminantes traza, actividades endodesoxirribonucleasa, exodesoxirribonucleasa y ribonucleasa
- Mayores rendimientos de transcripción in vitro con NTP tamponados con Tris en comparación con NTP, titulados con NaOH
- Alta estabilidad: estable durante 3 años a -20 °C y después de varios ciclos de congelación-descongelación
- Transcripción in vitro
- Amplificación de ARN
- Síntesis de ARNip
- Síntesis de ARNa
- Ligadura
- Fosforilación
Coeficiente de extinción: 15,4 x 103 M-1 x cm-1 (pH 7,0)
Fórmula: C10H16N5O13P3
Especificaciones
ATP Solution, Tris buffered, 100 mM (0.25 mL) Store at –20°C. |
|
100 mM | |
0,25 mL | |
Liquid |
Dry Ice | |
Sin marcar | |
in vitro Transcription, RNA Amplification |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.