Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de inoculador desechable para placa de 96 pocillos
Para estudios bacterianos, toxicidad de la sangre y muchas aplicaciones de cultivo de tejidos
Marca:  Thermo Scientific™ 12-0050
Detalles adicionales : Peso : 3.60000kg
Código de producto. 10685757
  • 369.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para estudios bacterianos, toxicidad de la sangre y muchas aplicaciones de cultivo de tejidos
Transfiere simultáneamente colonias bacterianas desde un recipiente de su elección a un formato de 96 pocillos Microtiter™.
  • Se esterilizan mediante radiación gamma
  • Para su uso con un bandeja de inóculos
  • Incluye 95 puntas y un control/vacío
  • Punta de 10μl
Diseñado para estudios bacterianos, toxicidad de la sangre y muchas aplicaciones de cultivo de tejidos
Información de órdenes
Caja de 50
Especificaciones
Especificaciones
Estéril