Learn More
Thermo Scientific™ Biofrascos de polipropileno para centrifugación
Click to view available options
Capacidad (métrico):
180 ml
400 ml
Descripción
Utilice estos frascos para productos biológicos de polipropileno con tapón de rosca para la compatibilidad de centrifugación con los cestillos redondos como en el rotor Thermo Scientific™ TX-400.
- Con tapón de rosca
- Los biofrascos de 180 ml (75-003-800) son compatibles con cestillos redondos para rotor Thermo Scientific TX-200 (75-003-569)
- Los biofrascos de 400 ml (75-007-585) son compatibles con cestillos redondos para rotor Thermo Scientific TX-400 (75-003-655)
Especificaciones
Capacidad | 12 x 180 mL |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Para utilizar con (equipo) | Cestillo redondo para rotor Thermo Scientific TX-200 |
Tipo de producto | Frasco para productos biológicos |
Capacidad (métrico) | 180 ml |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Forma | Redondo |