Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de cabinas de seguridad biológica y cabinas de flujo laminar Thermo Scientific™ para las series RDE, TDE, FDE y IUE
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todas las cabinas de seguridad biológica y cabinas de flujo laminar Thermo Scientific. Servicio de validación para las series RDE, TDE, FDE y IUE
Marca: Unity Lab Services™ IOQPCKE89003486
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
IQ
- Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
- Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
- Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
- Límites de OQ: Anote una lista de los límites recomendados por el fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como se espera.
- Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
- Pruebas principales: Fuga de filtro, velocidad del aire, seguridad eléctrica, patrón de humo de flujo de aire, KI-DISCUS.
Especificaciones
Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ | |
Cabinas de seguridad biológica y cabinas de flujo laminar Thermo Scientific con Thermo Scientific HeraGuard Eco | |
La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, fugas del filtro, velocidad del aire, seguridad eléctrica, patrón de humo del flujo de aire, prueba de KI-DISCUS. | |
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada. |