Learn More
Unity Lab Services™ Documentación de validación de cabinas de seguridad biológica y cabinas de flujo laminar Thermo Scientific™ para Thermo Scientific™ HeraGuard Eco
Como proveedor de servicios de fabricantes de equipos originales (OEM) para Thermo Fisher Scientific, todos los protocolos diseñados para optimizar la eficiencia están incluidos en la documentación de validación de las cabinas de seguridad biológica y cabinas de flujo laminar Thermo Scientific para Thermo Scientific HeraGuard Eco
Marca: Unity Lab Services™ IOQDOCE89003486
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
La documentación de IQ/OQ garantiza que los instrumentos cumplen los requisitos normativos y los estándares del sector. Nuestros documentos se mantienen actualizados con revisiones anuales. Trabajamos directamente con nuestros expertos en productos para tener la documentación más actualizada disponible.
Especificaciones
Documentación de IQ/OQ | |
Cabinas de seguridad biológica y cabinas de flujo laminar Thermo Scientific con Thermo Scientific HeraGuard Eco | |
Documentación solo para lo siguiente, servicios no incluidos: La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, fugas del filtro, velocidad del aire, seguridad eléctrica, patrón de humo del flujo de aire, prueba de KI-DISCUS. | |
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada. |