Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 µm
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Marca: Thermo Scientific™ 70105-304030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Sílice de alta pureza de 100 Å
- Alta área de la superficie y carga de fase
- La unión densa da como resultado una excelente reproducibilidad y estabilidad
- Un rendimiento excelente para ácidos, bases y compuestos neutros
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa.Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 7,5 | |
310 m²/g | |
L1 | |
Beta | |
20% | |
Sí |
4 mm | |
300 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
80°C | |
C18 | |
Sílice esférico, completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |