Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 µm
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Marca: Thermo Scientific™ 70105-054630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Química Thermo Scientific unida a sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
5 μm | |
50 mm | |
De 2 a 9 | |
Unidad | |
L1 | |
Beta | |
20 % | |
Sí | |
Columna para HPLC |
4,6 mm | |
Separación de LC-MS | |
5 μm | |
100 Å | |
310 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
HPLC |