Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaBasic de fenil
Las columnas protectoras ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
330.48€ - 456.95€
Especificaciones
Carga de carbono | 7 % |
---|---|
Longitud (métrico) | 10 mm |
Tamaño de poro | 150Å |
Fase estacionaria | Fenil |
Forma de partícula | Esférica |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de partículas | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de partículas | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10574125
|
Thermo Scientific™
71803-012101 |
2,1 mm | 3 μm | Columna HPLC Hypersil™ |
456.95€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10690816
|
Thermo Scientific™
71803-011001 |
3 mm | 3 µm | Columnas HPLC BetaBasic™ |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10340865
|
Thermo Scientific™
71805-014001 |
4 mm | 5 µm | Columnas HPLC BetaBasic™ |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Especificaciones
7 % | |
150Å | |
Esférica |
10 mm | |
Fenil | |
Sí |