Learn More
Thermo Scientific™ Protectores de bomba para sistemas de purificación de agua Barnstead™
Sensor de baja presión
Marca:  Thermo Scientific™ D2706
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 11358450
  • 860.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para instalación en una línea de agua de alimentación presurizada.
  • Apaga la bomba si la presión del agua de alimentación cae por debajo de 5 psi (0,35 kg/cm2)
  • Se conecta a los sistemas Nanopure (Nanopure Quad-style, Nanopure II o Nanopure antiguo), E-pure, o Easypure UV, UF, UV/UF y LF más antiguos.
  • También se puede utilizar con determinados sistemas Nanopure Diamond™.
  • Incluye todo lo necesario para su instalación.
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de purificación de agua ultrapura E-Pure