Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Solvent Safe Carbon Filtered Pipette Tips
For acids, bases and aggressive organic solvents
Marca: Thermo Scientific™ 5079EB
Detalles adicionales : Peso : 0.56700kg
Descripción
Para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
El revolucionario material de filtro facilita el pipeteado de química combinatoria. El uso exclusivo del filtro ART™ con carbono activo plegado ofrece protección para el pipeteador y las muestras frente a aerosoles de arrastre destructivos y vapores de disolventes orgánicos volátiles, todo ello sin comprometer la precisión y exactitud del pipeteo.
- Para pipeteo manual de disolventes orgánicos
- Con la nueva fórmula de punta con filtro (punta resistente a aerosoles) ART
- Ayuda a eliminar los fallos de pipeteo y las imprecisiones críticas causadas por ácidos y bases fuertes y disolventes orgánicos agresivos
- Mezcla patentada de carbono activo plegado con filtro de polietileno de 40 micras que proporciona una protección eficaz contra los disolventes
Especificaciones
100 μl a 1000 μl | |
No estéril | |
Compatibilidad universal | |
ARTTM |
Con filtro | |
A granel | |
Pipeta de ajuste universal | |
Carbono con filtro de polietileno |