Learn More
Thermo Scientific™ Punta de pipeta multicanal sin filtrar ART™
Una gran variedad de estilos de punta y configuraciones
25.80€ - 64.20€
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Color Transparente
Línea de productos ART™
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Esterilidad Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
12984067
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3880
No estéril A granel
25.80€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12994067
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
3881
Estéril Gradilla
64.20€
paquete de 800
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
A variety of tip styles and configurations
El diseño HydroLogix™ (HLT) utiliza una exclusiva pared bi-fabricada que se ha diseñado para producir un sellado seguro con una fracción de la fuerza necesaria para cargar puntas de pipeta estándar en la pipeta. Por consiguiente, las fuerzas necesarias para expulsar las puntas de la pipeta se han reducido considerablemente.
  • Disponible en color azul o transparente
Especificaciones
Especificaciones
1000 μl
Sin filtro
Transparente
ART™