Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de análisis de péptidos Acclaim™ PepMap™ Nano Series™ C18, 3 μm, 1 mm x 50 mm
Formato de columna: Columna capilar; carga de carbono: 15%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Thermo Scientific™ 164717
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
- Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
- Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
- Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
- Máxima reproducibilidad columna a columna
- HPLC miniaturizada moderna y sencilla
- Las nanocolumnas para LC Acclaim PepMap ofrecen longitudes para separaciones rápidas y de alta resolución de péptidos.
Especificaciones
Columna capilar | |
50 mm | |
De 2 a 8 | |
450 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Análisis de péptidos | |
Columna HPLC Acclaim PepMap C18 100 A nanoViper |
1 mm | |
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
15 % | |
Fase inversa |