Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, segmentada, semifaldón
El diseño segmentado patentado permite cortar la placa en secciones de 24 y 48 pocillos
Marca: Thermo Scientific™ AB0900
118.95 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Polipropileno virgen
- Borde elevado, diseño de pared fina
- Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
- Compatibles con todos los termocicladores principales
- Volumen del pocillo máximo de 300 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
- Esquina recortada y rejilla alfanumérica
- Disponibles en una versión rígida para aplicaciones de manipulación robótica; la versión rígida no se puede cortar
- El diseño de placa segmentada patentado permite cortar las placas en secciones de 24 y 48 pocillos
- El semifaldón añade rigidez y permite el etiquetado o los códigos de barras
- Esquina recortada: H1
Certifications
Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa y ADN genómico humano.
Especificaciones
Sin código de barras | |
25 placa | |
Microplaca de PCR | |
Semi | |
0,3 ml | |
0,2 ml |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Transparente | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
96 | |
Estándar |