Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos Twist-Lock ABgene de 0,5 ml y 1,0 ml
Para la recogida y el almacenamiento de muestras valiosas, incluido ADN, sangre, líneas de células y tejidos
Marca: Thermo Scientific™ AB-1312
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Alertas:
La inmersión de tubos y gradillas en nitrógeno líquido supone riesgos de seguridad y contaminación. Las gradillas deben almacenarse exclusivamente en nitrógeno líquido de fase gaseosa.
Descripción
Racks para tubos de bloqueo de giro
- El diseño de rosca interna pendiente de patente «se fija en su lugar» con el tapón en dos posiciones diferentes, lo que proporciona un 100 % de sellado hasta - 196 °C“”
- Los tapones Twist-Lock™ están moldeados con un material exclusivo que se sella de forma más hermética a bajas temperaturas
- Las gradillas bloqueables cumplen con las directrices de SBS y cuentan con alturas reducidas para maximizar el espacio del congelador disponible
- Todos los componentes se han fabricado en sala limpia
- Aptas para el almacenamiento a - 20 °C, - 80 °C y en la fase de vapor del nitrógeno líquido.
- Los tapones se pueden acoplar y retirar de los tubos mientras estos se encuentran en la gradilla; se pueden manipular con facilidad con Twist-Lock Cap-It o Twist-Lock Tool
- La base de los tubos incluye una referencia de gradilla alfanumérica que se corresponde con la posición del tubo en el gradilla con formato de 96, lo que facilita el seguimiento y la identificación de las muestras
- El código 2D Matrix™ encapsulado en cada base de los tubos proporciona una gestión y un seguimiento sólidos de las muestras; se garantiza la exclusividad de todos los códigos
- Tubos de 0,5 ml Volumen de trabajo de los tubos de 450 μL cuando están cerrados (400 μL recomendado cuando están congelados)
- Tubos de 1,0 ml: Volumen de trabajo de los tubos de 900 μL cuando están cerrados (810 μL recomendado cuando están congelados)
Especificaciones
Polipropileno | |
Para la manipulación de tapones para tubos Twist-Lock |