Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotor basculante de 4 puestos
Para mayor versatilidad de procesamiento
67.40€ - 119.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tipo de tubo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de tubo Precio Cantidad y disponibilidad  
10759612
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75007542
Tubo de 50 mL
73.15€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10294434
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75007545
Tubo de 7 mL
69.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
10698802
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75007544
Tubo de recogida de sangre de 15 ml
71.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10076261
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75007547
Microtubo
119.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
10688802
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75007557
Falcon
67.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10699762
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75007556
Tubo Falcon de 50 ml
71.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
For added processing versatility
  • Tamaño máximo de tubo: 30 x 117 mm
Información de órdenes
Pida el rotor de cestillo basculante de 4 puestos (75-007-591) con cestillos redondos (75-007-555). Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor. Nota: El adaptador cónico de 50 ml (75-007-556) requiere almohadillas de caucho (suministrado con cestillos). Retire las almohadillas cuando utilice el resto de adaptadores con diferente tamaño.
Especificaciones
Especificaciones
Rotor basculante