Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de tambor de 24 x 1,5/2,0 ml
Para centrífugas Biofuge Stratos
Marca: Thermo Scientific™ 75003044
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Rmáx. 8,7 mm
- Ángulo de 60/90°
Especificaciones
Rotor de tambor | |
16.438 x g | |
0,87 cm | |
60/90° |
24 x 1,5/2 ml | |
13.000 rpm | |
Centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus | |
Biocontención aprobada |