Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes con un 15 % de grafito/85 % de Vespel
Robustas mecánicamente para una larga duración y son compatibles con GC/MS.
Marca: Thermo Scientific™ 290VT155
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Forman un agarre fuerte con la columna y no pueden reutilizarse ya que forman un sello permanente con la columna
- Límite de temperatura de 350 °C, pero debe volver a apretarse después de los ciclos de temperatura iniciales
Especificaciones
Inyectores Thermo Scientific Trace de columna fría | |
GC/MS | |
de 350 °C |
Casquillos | |
15 % de grafito/85 % de Vespel |