Learn More
Thermographic Measurements Ltd Tiras de medición de temperatura Thermax™
Reversible temperature indicator reports the current temperature
13.45€ - 15.10€
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11780959
|
Thermographic Measurements Ltd
L07HTHERG4D01B1 |
De 60 °C a 90 °C |
13.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11770959
|
Thermographic Measurements Ltd
L07HTHERG3D01B1 |
De 30 °C a 60 °C |
13.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11760959
|
Thermographic Measurements Ltd
L07HTHERG2D01B1 |
De 0 °C a 30 °C |
15.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Prevención de los riesgos de quemadura• Visualización de 2 pictogramas y de la temperatura señalando el peligro desde que la temperatura de viraje es alcanzada
• la unidad
Especificaciones
45 mm | |
1.77 in. |