Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etiqueta de medición de temperatura Thermax™
Proporcione una indicación de la temperatura actual con una etiqueta de medición de temperatura Thermographic™ Thermax™. La etiqueta de temperatura puede variar según sea necesario para controlar la temperatura actual para la esterilización.
Marca: Thermographic Measurements Ltd M08STHERGDD01P1
Detalles adicionales : Peso : 0.00630kg
Descripción
- Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura
- Económicos y sencillos de utilizar.
- Respuesta inmediata.
- Autoadhesivo
- Discretas
- Irreversibles
- Resistente a aceite, agua y vapor.
- Tolerancias de exactitud: (De 29 a 99 °C (+/- 1 °C)/100 - 154 °C (+/- 1,5 °C) de 160 a 290 °C (+/- 1 % + 1 °C).
Especificaciones
ISO 9001 | |
Aplicaciones de la industria electrónica, automovilística, aeroespacial, siderurgia, metalurgia, industria del plástico, investigación de laboratorio, instrumentación, servicios médicos, industria alimentaria | |
51 mm | |
51 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
0,7 in | |
2 pulg | |
390 °F | |
320 °F | |
de - 320 °F a 390 °F | |
Yes | |
±1% +1°C (Range:160°C to 290°C) | |
18 mm |
Single-use | |
2 in. | |
40 to 60% | |
Película Kaladex, Adhesivo acrílico | |
Thermax 8-level Temperature Indicator 160°C to 199°C (320°F to 390°F) Range D | |
9 g | |
Etiqueta de medición de temperatura | |
Thermax 8-level Temperature Indicator 160°C to 199°C (320°F to 390°F) | |
199 °C | |
160 °C | |
De 160 °C a 199 °C | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
160°C, 166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C, 199°C (320°F, 331°F, 340°F, 351°F, 360°F, 370°F, 379°F, 390°F) |