Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etiqueta de medición de temperatura Thermax™
Proporcione una indicación de la temperatura actual con una etiqueta de medición de temperatura Thermographic™ Thermax™. La etiqueta de temperatura puede variar según sea necesario para controlar la temperatura actual para la esterilización.
Marca: Thermographic Measurements Ltd M08STHERGBD01P1
Detalles adicionales : Peso : 0.00720kg
Descripción
- Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura
- Económicos y sencillos de utilizar.
- Respuesta inmediata.
- Autoadhesivo
- Discretas
- Irreversibles
- Resistente a aceite, agua y vapor.
- Tolerancias de exactitud: (De 29 a 99 °C (+/- 1 °C)/100 - 154 °C (+/- 1,5 °C) de 160 a 290 °C (+/- 1 % + 1 °C).
Especificaciones
ISO 9001 | |
Aplicaciones de la industria electrónica, automovilística, aeroespacial, siderurgia, metalurgia, industria del plástico, investigación de laboratorio, instrumentación, servicios médicos, industria alimentaria | |
51 mm | |
51 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
0,7 in | |
2 pulg | |
230 °F | |
160 °F | |
de - 160 °F a 230 °F | |
Yes | |
±1°C (Range: 29°C to 99°C), ±1.5°C (Range: 100°C to 154°C) | |
71/77/82/88/93/99/104/110 °C |
Single-use | |
2 in. | |
40 to 60% | |
Poliéster, Película de poliamida, Adhesivo acrílico | |
Thermax 8-level Temperature Indicator 71°C to 110°C (160°F to 230°F) Range B | |
9 g | |
Etiqueta de medición de temperatura | |
Thermax 8-level Temperature Indicator 71°C to 110°C (160°F to 230°F) | |
110 °C | |
71 °C | |
De 71 °C a 110 °C | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
71°C, 77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C (160°F, 171°F, 180°F, 190°F, 199°F, 210°F, 219°F, 230°F) | |
18 mm |