Learn More
Cole-Parmer™ Protector de superficies de placa térmica
Keep your benchtop safe from hot labware with this Glass Ceramic Benchtop Heat Protector.
94.10€ - 230.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Protector térmico de sobremesa |
---|---|
Cantidad | 1Each |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11897232
|
Cole-Parmer™
00273ZC |
150mm |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11807242
|
Cole-Parmer™
06005-00 |
228mm |
94.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11817242
|
Cole-Parmer™
00222IZ |
300mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Plate has corner feet to prevent heat contact with benchtop.
- Glass ceramic surface resists stains and is easy to clean.
- Temperature range is from -392°F to +1200°F (-236°C to +649°C).
Especificaciones
Protector térmico de sobremesa | |
1Each |