Learn More
Thermo Scientific™ Mezclador térmico con bloques
Seleccione paquetes con bloque complementarios para este versátil mezclador con velocidad y controles de temperatura variables diseñado para diferentes aplicaciones
Marca: Thermo Scientific™ 13687716
1062.24 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
El mezclador térmico Thermo Scientific permite un control variable tanto de la velocidad como de la temperatura y dispone de una selección de bloques para microtubos y microplacas.
- Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
- Tamaños compacto y funcionamiento silencioso
- Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
- Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
- Tamaños compacto y funcionamiento silencioso
- Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
0,2 mL | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad | |
Bloque, microplacas de 96 pocillos o tiras de tubos (0,2 ml) |