Learn More
Honeywell™ Guantes Therma Welder
Click to view available options
Tamaño: 7
Descripción
- Guante de cuero flor de piel de vaca de color negro impermeable y resistente al calor
- Corte Gunn, pulgar con solapa y cordón, tipo crispin
- Puño de cuero de serraje de 200 mm
- Cosido con hilo de Kevlar™
- Su cuero es ideal para los guantes de soldadura
- El pulgar con solapa y la flexibilidad del cuero hacen que este guante sea anatómico, por lo que permite realizar un trabajo de precisión
- El cuero flor es resistente al calor y ofrece un buen aislamiento
- Las costuras de hilo de Kevlar™ son resistentes al calor y el desgaste y proporcionan un mejor aislamiento térmico
- El tratamiento repelente al agua permite su uso en entornos húmedos
- El puño de cuero de serraje protege una gran parte del antebrazo contra los peligros mecánicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre peligros mecánicos, EN 407-04 sobre peligros térmicos y EN 12477-02 sobre soldadura de tipo B |
Color | Negro |
Material | Cuero de piel de vaca |
Tamaño | 7 |
Grosor (métrico) | Entre 0,8 y 1,1 mm |
Longitud (métrico) | 39 cm |