Learn More
Ebro Electronic™ TFI 550 Termómetro infrarrojo
Termómetro infrarrojo con termopar
Marca: Ebro Electronic™ 1340-1786A
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Conexión NiCr-ni para la medición de la temperatura central sin sonda de penetración
- Infrarrojos para la medición de la temperatura de la superficie sin contacto
- Óptico D:S = 30:1
- Láser doble
- Alarma cuando se supera la temperatura Mín./Máx.
- Para todas las sondas NiCr-ni con conector SMP
Especificaciones
3 puntos | |
46 x 121 x 195 mm | |
Medición de la temperatura de la superficie sin contacto | |
Termómetro, certificado de calibración, manual de instrucciones | |
Plastic Housing | |
De 0,1 a 199,9 °C | |
Termómetro de infrarrojos | |
550 °C | |
-60 °C | |
Sí | |
Aprox. 140 h | |
±2 °C, de -18 °C a +23 °C ±1 % | |
153 mm |
Certificado de calibración de fábrica | |
Desde 0,1 hasta 1,0 | |
50 mm | |
190 mm | |
TFI 550 | |
180 g | |
1022°F | |
-76°F | |
De -60 °C a +550 °C | |
AN 141, AN 144, TPN probe series with SMP connector | |
AAA, 1,5 V | |
LCD | |
IP 20 |