Learn More
Texwipe™ Toallitas secas no tejidas TechniCloth™, clase ISO 6/7
Para aplicaciones de ISO Clase 6 y 7
43.43€ - 456.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas secas TechniCloth™ |
---|---|
Material | Poliéster Celulosa |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Peso base | 69 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15634987
|
Texwipe™
TX606 |
15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in) |
454.00€
paquete de 6000 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15654987
|
Texwipe™
TX612 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) |
324.00€
paquete de 1500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15624987
|
Texwipe™
TX604 |
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) |
452.00€
paquete de 12000 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15644987
|
Texwipe™
TX609 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
456.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11515345
|
Texwipe™
TX609 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Para aplicaciones ISO clase 6 y 7
Toallitas no tejidas multiuso y económicas fabricadas con una mezcla de 55 % de celulosa y 45 % de poliéster: combinan la absorbencia de la fibra natural con la limpieza y resistencia de la fibra sintética.
- El proceso de hidroentramado utiliza chorros de agua para mezclar las fibras, por lo que se elimina la necesidad de emplear aglutinantes químicos
- Proporcionan una excelente fuerza bidireccional y niveles de extraíbles de disolventes muy bajos
- Ofrecen una excelente resistencia tanto húmedas como secas, compatibilidad con disolventes y resistencia a ácidos
- No arañan ni raspan los componentes de precisión delicados
Información de órdenes
Disponibles como toallitas secas o una CleanPak™ presaturada con 70 % de alcohol isopropílico. Peso base: 67 g/m2.
Especificaciones
Toallitas secas TechniCloth™ | |
Esterilizable en autoclave | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
Poliéster Celulosa | |
69 | |
Diseñado para limpieza de uso general donde la economía y la limpieza son de máxima importancia, ideal para aplicaciones en las que la alta absorbencia y el bajo nivel de sustancias extraíbles son consideraciones primordiales |