Learn More
Texwipe™ Toallitas secas estériles SterileWipe™
Para salas limpias asépticas
Marca:  Texwipe™ TX3212
878.75 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21723" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 17.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15664977
  • 925.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Certificados de procesamiento y conformidad
Descripción
Descripción
Desarrollado específicamente para el máximo control de la contaminación por partículas en entornos estériles.
SterileWipe LP
  • Tejido de poliéster de un 100 % de filamento continuo
  • La construcción de doble tejido sin bloqueo garantiza la máxima resistencia a la abrasión y valores bajos de partículas
  • El patrón de tejido único también proporciona mayor área de superficie para mayor sorbencia y mayor eficiencia de barrido
  • Suave y no abrasivo; ideal para limpiar superficies sensibles
  • Peso base: 155g/m2
SterileWipe LP 10
  • Limpiador de borde sellado con construcción de doble tejido interlock de poliéster de un 100 % de filamento continuo
  • Los cuatro bordes están sellados térmicamente para evitar la liberación de fibras y partículas
  • Diseñado para su uso en una sala limpia ISO clase 4 para asegurarse de que las partículas y los niveles extraíbles sean ultrabajos
  • Ideal para limpiar y controlar el peso base: 135g/m2
SterileWipe HS II
  • La mezcla de 55 % de celulosa y 45 % de poliéster combina la absorbencia de fibra natural con la fuerza de la fibra sintética
  • Ideal para aplicaciones en las que la contaminación bacteriológica, las partículas y los extraíbles son preocupaciones
  • Adecuado para su uso en entornos asépticos de las industrias farmacéutica, de dispositivos médicos y biomédica
  • Peso base: 67g/m2
Información de órdenes
LP: 10 toallitas/bolsa interior, 10 bolsas interiores/bolsa exterior, cinco bolsas exteriores/caja en bolsas a prueba de disolventes. los códigos de lote y las fechas de caducidad están claramente marcados en cada paquete. LP 10, HS II y AS 10: 20 toallitas/bolsa interior, cinco bolsas interiores/bolsa exterior, cinco bolsas exteriores/caja en bolsas a prueba de disolventes. los códigos de lote y las fechas de caducidad están claramente marcados en cada paquete.
Compliance
Todos los limpiadores esterilizados por radiación gamma hasta un nivel de garantía de esterilidad 10-6 de acuerdo con las directrices de la Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas SterileWipe™ LP 10
30,5 cm
30,5 cm
131
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
Estéril
12 in
12 in
Poliéster
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Para salas blancas asépticas