Learn More
Texwipe™ Direct Thermal Cleanroom Labels
Designed for critical environments where direct thermal printing is used
705.00€ - 1140.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Formato | Etiqueta |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Diseñadas para entornos difíciles en los que se utiliza la impresión térmica directa |
Cantidad | 1000/paquete |
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15511255
|
Texwipe™
TX542D |
4 x 2 pulg | 10,1 x 5 cm |
1075.00€
4 rollos |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15501255
|
Texwipe™
TX532D |
3 x 2 pulg | 7,62 x 5 cm |
1140.00€
4 rollos |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15591245
|
Texwipe™
TX515D |
1,5 x 1,5 pulg | 3,8 x 3,8 cm |
705.00€
4 rollos |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Low out-gassing polypropylene made with ultra-low leachables and low particulates
- Quick-ship pressure sensitive
- Available with two different adhesive levels providing permanent adhesion without leaving residue
- Tested for surface particles, cleaned and double bagged
Especificaciones
Acrílico | |
Polipropileno | |
1000/paquete | |
De -29 a 60 °C |
Etiqueta | |
Diseñadas para entornos difíciles en los que se utiliza la impresión térmica directa | |
De -20 a 140 °F | |
3,3 mil |