Learn More
Texwipe™ Toallitas con mezcla de poliéster Absorbond™
Para aplicaciones de ISO Clase 6 a 7 (Clase 1000 a 10 000)
Marca: Texwipe™ TX409
731.33 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.84000kg
Descripción
- Las toallitas de 100 % poliéster hidroentrelazado absorben cinco veces su peso
- Superficie suave y duradera que evita la abrasión
- Toallitas ideales para limpiar aceite o grasa; tienen muchas aplicaciones ópticas
- No contienen tensioactivos y tienen niveles ultrabajos de partículas y extraíbles
Información de órdenes
Peso base: 42g/m2.
Especificaciones
Toallitas Absorbond™ | |
22,9 cm | |
22,9 cm | |
42 | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | |
2 x 300/paq., 10 Bolsas de 300/caja. |
9 in | |
9 in | |
Poliéster hidroentrelazado | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
Limpieza, absorción de aceite y grasa |