Learn More
Tetrahidrofurano, Optima™ para HPLC, Fisher Chemical™
45.73 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Descripción
- Revisado para contaminantes fluorescentes y absorbentes de rayos UV para reducir las interferencias y permitir líneas base más suaves
- También cumple las especificaciones ACS
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrahydrofuran |
pH | Desde 7 hasta 8 |
Punto de fusión | -108,4 °C |
Absorbancia | 1.0 AU max. at 210nm, 0.6 AU max. at 215nm, 0.3 AU max. at 230nm, 0.1 AU max. at 254nm |
Color | Incolora |
Densidad | 0.880g/cm³ |
Punto de ebullición | 66°C |
Cantidad | 1 L |
Identificación | Pass Test |
Envase | Botella ámbar de cuello ancho |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetrahydrofuran
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.