Learn More
WTW™ Celdas de conductividad de 4 electrodos TetraCon™ 925
Gracias a su fácil manejo y diseño resistente, estas celdas de conductividad de electrodos están probadas con tecnología de 2 y 4 electrodos. El modelo TetraCon™ 925 de la celda de medición de cuatro electrodos está destinada para la conductividad media y alta.
Marca: WTW™ 301710
524.85 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Descripción
- Celda de medición de cuatro electrodos de grafito, cable fijo de 1,5
- Celdas de medición de conductividad de IDS– mediciones desde agua pura hasta soluciones concentradas con tecnología probada de dos y cuatro electrodos
- Manejo más sencillo, diseño resistente
- Amplia zona de aplicación: desde agua pura hasta soluciones muy concentradas
- El modelo TetraCon™ 925 de la celda de medición de cuatro electrodos está destinada para la conductividad media y alta
Especificaciones
4 electrodos, grafito | |
De 0 °C a 100 °C | |
120 mm |
1,5 m | |
15,3 mm |