Learn More
WTW™ Celda de conductividad estándar TetraCon™ 325-15
Las celdas de medición de conductividad de uso universal de WTW establecen el estándar en la medición de conductividad. Su tecnología de 4 electrodos las hace insensibles a la contaminación, no se ven afectadas por los efectos de la polarización y por lo tanto son precisas y fiables en cualquier situación.
Marca:  WTW™ 301973
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Código de producto. 10009780
  • 750.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
0°C a 90°C
Para mediciones de conductividad a profundidades de hasta 20 m
15,3 mm
Epoxi y grafito
IP68
0,475 cm-1
Celda de conductividad estándar
15 m
4 electrodos, sensor de temperatura, cable de 15m de longitud y conector resistente al agua
TetraCon™ 325-15
Certificados
Ver productos accesorios