Learn More
Tetracarbonildi-µ-clorodirodio(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10563561
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
14523-22-9
C4Cl2O4Rh2
388.75
MFCD00135610
FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
14523-22-9
C4Cl2O4Rh2
388.75
MFCD00135610
FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
Punto de fusión 121.0°C
Color Marrón a rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Rh)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [Rh(CO)2Cl]2
Cantidad 250 mg
Número UN 2811
Índice Merck 15, 8312
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents (except, aliphatic hydrocarbons)
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.76
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales, polvo cristalino o agujas