Learn More
Tetrabutilamonio perclorato, contiene máx. 10 % de agua, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación, catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium perchlorate |
Color | Blanco |
Nombre de nota | Contains Max. 10% Water |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | (CH3(CH2)3)4NClO4 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.91 |
Porcentaje de pureza | ≥97.5% |
Envase | Frasco de vidrio |
Información de descomposición | 290°C |
Cantidad | 25 g |