Learn More
Heidolph Instruments Agitador/Mezclador Reax Control
El agitador/mezclador resistente funciona bien incluso con medios muy viscosos. El agitador/mezclador Reax Control Heidolph™ puede funcionar en modo continuo o automático.
Marca:  Heidolph Instruments 541-11000-00
534.46 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.16000kg
Código de producto. 10728401
  • 575.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La fuerte órbita de la vibración de 5 mm produce los mejores resultados incluso con medios de alta viscosidad o sólidos fuera de la solución y da rápidamente una dispersión suave y uniforme
  • Cambiar al modo continuo: la unidad realiza un movimiento de vibración permanente
  • Cambiar al modo automático: la unidad se iniciará al presionar un recipiente contra la placa y se detendrá automáticamente al liberar esta presión
  • Resultados de mezcla rápidos y fiables gracias a la alta frecuencia de vibración de hasta 2500 rpm
  • La placa para tubos de ensayo de 20 mm de diámetro se incluye como estándar. La bandeja de tubos de ensayo para matraces de hasta 50 mm de diámetro está disponible de manera opcional en la sección de accesorios
  • Control de velocidad con dial analógico y ajuste preciso del valor de rpm
  • Permite mejorar los resultados con el control electrónico de la velocidad que proporciona una salida constante de rpm incluso a velocidad muy baja y con carga diferente
Especificaciones
Especificaciones
5 mm
5 W
IP 22
De 0 a 2500 rpm
Shaker Mixer
Automático, continuo
Certificados
Ver productos accesorios