Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube with Cap for trace analysis.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences D1069689
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11704518
  • 148.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
  • PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
  • Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
  • Can be sterilized repeatedly.
Especificaciones
Especificaciones
Translucent
175 mm
Cylindrical
No
20 mL
PFA
Non-sterile
Test Tube