Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos para tubos de ensayo
Excelente para limpiar tubos de ensayo estrechos y otros instrumentos de difícil acceso.Los cepillos para tubos de ensayo Pinnacle Brush™ se suministran en paquetes de 10.
Marca: Pinnacle Brush™ T666
Detalles adicionales : Peso : 0.09900kg
Descripción
Excelente para limpiar tubos de ensayo estrechos y otros instrumentos de difícil acceso.Los cepillos para tubos de ensayo Pinnacle Brush™ se suministran en paquetes de 10.
- Con asas de alambre de acero galvanizado
- Con extremo en forma de ventilador
- Con puntas de cerdas o nailon
- Disponible para diferentes diámetros de tubos
Especificaciones
Cepillo para tubos de ensayo | |
Cable de acero | |
3.2 cm | |
Tubos de ensayo de 16 a 25 mm de diámetro | |
5.5 cm | |
10 paq. |
Nailon | |
Blanco | |
28 mm | |
22 cm | |
16.5 cm | |
Brush Circumference: 10 cm |