Learn More
Bromoacetato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
tert-Butyl bromoacetate is used as an intermediate in the production of dyes, pharmaceuticals, agrochemicals and in organic compounds. It finds application as an alkylating agent. It plays an important role to prepare (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-acetic acid tert-butyl ester and in collagenase inhibitors synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromoacetato de terc-butilo se utiliza como intermediario en la producción de colorantes, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y en compuestos orgánicos. Encuentra aplicación como agente alquilante. Desempeña un papel importante en la preparación éster de terc-butilo de (2-oxo-4-vinil-azetidin-1-il)-ácido acético y en la síntesis de inhibidores de la colagenasa.
Solubilidad
Miscible con etanol, cloroformo y acetato de etilo. Inmiscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El bromoacetato de terc-butilo se utiliza como intermediario en la producción de colorantes, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y en compuestos orgánicos. Encuentra aplicación como agente alquilante. Desempeña un papel importante en la preparación éster de terc-butilo de (2-oxo-4-vinil-azetidin-1-il)-ácido acético y en la síntesis de inhibidores de la colagenasa.
Solubilidad
Miscible con etanol, cloroformo y acetato de etilo. Inmiscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tert-Butyl bromoacetate |
Densidad | 1.33 |
Punto de ebullición | 175°C |
Temperatura de inflamación | 49°C (120°F) |
Olor | Pungent |
Fórmula lineal | BrCH2CO2C(CH3)3 |
Índice de refracción | 1.445 |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN2924 |
Beilstein | 1753010 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- tert-Butyl bromoacetate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: tert-Butyl bromoacetate