Learn More
Hamilton™ Dispensador Terasaki
Este dispensador de varias jeringas dispensa con precisión seis muestras simultáneamente hasta 50 veces con la presión de una palanca.
Marca: Hamilton™ 201920
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Diseñado para el llenado rápido de 60 placas HLA/Terasaki de pocillos con 6,35 mm de espacio entre los pocillos
- Utiliza agujas extraíbles
- Disponible en una gama de volúmenes
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
1710 | |
100 μl |
Dispensador Terasaki | |
1/paq. | |
Extraíble |