Learn More
Applied Biosystems™ Tubo de ARN en sangre Tempus™
Estabilice el ARN y lise células sanguíneas enteras en un solo paso
Marca: Applied Biosystems™ 4342792
424.81 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.63000kg
Descripción
Los tubos de ARN en sangre Tempus se destinan a la estabilización y aislamiento del ARN total de la sangre completa para el análisis de expresión genética. Ventajas de los tubos de ARN en sangre Tempus:
• Lise de forma inmediata células de sangre completa y estabilice el ARN en un solo paso: no son necesarios tratamientos con proteinasa K ni lisis de eritrocitos
• Congele los perfiles de expresión genética globales durante un máximo de cinco días a temperatura ambiente; durante más de siete días a 4 °C
Cómo funciona
Cada tubo de ARN en sangre Tempus contiene 6 ml de reactivo estabilizador. Cuando la sangre (3 ml) se extrae en el tubo y se mezcla con este reactivo, la lisis se produce casi inmediatamente. El reactivo de estabilización desactiva las ribonucleasas (ARNasa) y precipita de forma selectiva el ARN y el ADN genómico (ADNg) mientras que las proteínas permanecen en la solución. La sangre que se extrae al tubo de ARN en sangre Tempus permanece estable durante un máximo de cinco días a temperatura ambiente o durante un mínimo de siete días a 4 °C.
Producto accesorio
Cuando los tubos de ARN en sangre Tempus se utilizan con el kit de aislamiento de ARN Tempus Spin (n.º de cat. 4380204), se generan ARN más estables y mayores producciones de ARN.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacene los tubos no utilizados a temperatura ambiente. | |
Whole Blood | |
Temperatura ambiente |
Tubos de ARN en sangre | |
50 tubos | |
3 mL of Whole Blood |
Seguridad y manipulación
- Tempus Blood RNA Tube
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.