Learn More
Reactivo de Tebbe, solución de 0,5 M en tolueno, Thermo Scientific Chemicals
254.00€ - 552.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tebbe reagent |
---|---|
Nombre de nota | 0.5M solution in toluene |
CAS | 67719-69-1, 108-88-3 |
Color | De púrpura a rojo |
Densidad | 0.9270g/mL |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10772263
|
Thermo Scientific Acros
368970250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
254.00€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10089001
|
Thermo Scientific Acros
368971000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For C-C Bond Formation (Olefination), Lewis acidEspecificaciones
Tebbe reagent | |
67719-69-1, 108-88-3 | |
0.9270g/mL | |
C13H18AlClTi | |
08,83; 10,87; 11,52; 12,54; 13,71; 15,79; 16,70; 17,69 | |
Bis(cyclopentadienyl-μ-chloro(dimethylaluminum-μ-methylenetitanium | |
284.62 |
0.5M solution in toluene | |
De púrpura a rojo | |
4°C | |
MFCD00151575 | |
0.927 | |
Solubility in water: reacts. | |
Solución |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility or the unborn child. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Use personal protective equipment as required. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment.
Peligro
- Tebbe reagent, 0.5M solution in toluene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
RUO – Research Use Only