Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 1X Solution, pH 7.6, Molecular Biology, Fisher BioReagents
Marca: Fisher Bioreagents BP2474-500
Detalles adicionales : CAS : 38641-82-6 Peso : 0.55000kg
Descripción
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X TE de Fisher BioReagents lista para su uso
- Elimina la molestia de la dilución o esperar a que el polvo se disuelva
- La solución 1X contiene 10 mM de tris y 1 mM de EDTA
- Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- El tampón TE se utiliza habitualmente para la resuspensión de muestras de ácidos nucleicos
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Tris-EDTA | |
77-86-1,6381-92-6,7647-01-0,7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
500 mL | |
Filtrado a través de un filtro de 5 micras. | |
Protease free | |
Biología molecular |
1X Solution, pH 7.6 | |
Incolora | |
Líquido | |
Sin ADNasa | |
Frasco de polietileno | |
TE |